Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5849-1G PC5849-250MG PC5849-5G
APOSPC5849-1GEA 139 EUR
APOSPC5849-1G APOSPC5849-250MG APOSPC5849-5G
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-4-hydroxy-2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazole-5-carboxylate
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO₃S
Molecular Weight: 317,29 g/mol
Schmelzpunkt: 114…116 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00816796
CAS-Nummer: 240800-53-7