4-Fluor-benzoylessigsäure-methylester 94%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionic Acid Methyl Ester, Methyl 4-fluorobenzoylacetate, (4-Fluorobenzoyl)acetic Acid Methyl Ester, Methyl 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropionate
PC5865-1G
PC5865-25G
PC5865-5G
APOSPC5865-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5865-1G
APOSPC5865-25G
APOSPC5865-5G
4-Fluor-benzoylessigsäure-methylester 94%
Methyl (4-fluorobenzoyl)acetate
Formel:
C₁₀H₉FO₃ Molecular Weight: 196.18 g/mol Siedepunkt: 91 °C/5mmHg Dichte: 1.228 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000355 CAS-Nummer: 63131-29-3 EINECS: 263-889-6 |