3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5867-1G
PC5867-5G
APOSPC5867-1GEA
0
EUR
APOSPC5867-1G
APOSPC5867-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
3-Fluor-5-(trifluormethyl)zimtsäure
Formel:
C₁₀H₆F₄O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236296 CAS-Nummer: 575469-96-4 |