2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5873-1G PC5873-25G PC5873-5G
APOSPC5873-1GEA 52.2 EUR
APOSPC5873-1G APOSPC5873-25G APOSPC5873-5G
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
2-Brom-4-(trifluormethyl)phenylacetonitril
Formel: C₉H₅BrF₃N
Molecular Weight: 264,04 g/mol
Siedepunkt: 256…266 °C
Dichte: 1,626 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094308
CAS-Nummer: 474024-36-7

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR