2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5877-1G
PC5877-5G
PC5877-25G
APOSPC5877-1GEA
26.1
EUR
APOSPC5877-1G
APOSPC5877-5G
APOSPC5877-25G
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide 98%
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)nicotinamide
Formel:
C₇H₄ClF₃N₂O Schmelzpunkt: 198…200 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01862659 CAS-Nummer: 386704-05-8 |