7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC5889-25G
PC5889-5G
PC5889-1G
APOSPC5889-25GEA
734
EUR
APOSPC5889-25G
APOSPC5889-5G
APOSPC5889-1G
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin 95+%
7-Hydroxy-4-(3-trifluoromethylphenyl)coumarin
Formel:
C₁₆H₉F₃O₃ Molecular Weight: 306.24 g/mol Schmelzpunkt: >200 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01941326 CAS-Nummer: 386704-09-2 |