Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Potassium trifluoro[(pyrrolidin-1-yl)methyl]borate
PC5891-1G PC5891-5G PC5891-25G
APOSPC5891-1GEA 120 EUR
APOSPC5891-1G APOSPC5891-5G APOSPC5891-25G
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Kalium(pyrrolidin-1-ylmethyl)trifluoroborat
Formel: C₅H₁₀BF₃KN
Molecular Weight: 191,0441 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD10700161
CAS-Nummer: 888711-53-3