2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5896-5G PC5896-1G PC5896-10G
APOSPC5896-5GEA 85.7 EUR
APOSPC5896-5G APOSPC5896-1G APOSPC5896-10G
2-Fluor-5-(trifluormethoxy)benzoesäure 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formel: C₈H₄F₄O₃
Molecular Weight: 224.11 g/mol
Schmelzpunkt: 78…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115887
CAS-Nummer: 886497-85-4