2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5906D-5G PC5906D-500MG
APOSPC5906D-5GEA 55.1 EUR
APOSPC5906D-5G APOSPC5906D-500MG
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate 98%
2-(Perfluorobutyl)ethyl acrylate
Formel: C₉H₇F₉O₂
Siedepunkt: 160 °C
Schmelzpunkt: –68 °C
Dichte: 1,44 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236104
CAS-Nummer: 52591-27-2
UN: 3272
ADR: 3,III