1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester
PC5906E-1G PC5906E-25G PC5906E-5G
APOSPC5906E-1GEA 29 EUR
APOSPC5906E-1G APOSPC5906E-25G APOSPC5906E-5G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate 97%
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formel: C₁₀H₉F₉O₂
Molecular Weight: 332.17 g/mol
Siedepunkt: 60…62 °C/5mmHg
Dichte: 1.402 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 77 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236094
CAS-Nummer: 1799-84-4