Perfluor(2-butyltetrahydrofuran)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5910-10G PC5910-1G PC5910-5G
APOSPC5910-10GEA 434 EUR
APOSPC5910-10G APOSPC5910-1G APOSPC5910-5G
Perfluor(2-butyltetrahydrofuran)
Perfluor(2-butyltetrahydrofuran)
97% as C8F16O; contains:Perfluoro(2-propyl-1-oxacyclohexane)
Formel: C₈F₁₆O
Siedepunkt: 99…107 °C
Schmelzpunkt: –88 °C
Dichte: 1,77 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00014513
CAS-Nummer: 335-36-4
EINECS: 206-389-5