5-Fluor-m-toluonitril 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5914-1G PC5914-25G PC5914-5G PC5914-100G
APOSPC5914-1GEA 14.7 EUR
APOSPC5914-1G APOSPC5914-25G APOSPC5914-5G APOSPC5914-100G
5-Fluor-m-toluonitril 95%
5-Fluor-m-toluonitril
Formel: C₈H₆FN
Molecular Weight: 135,14 g/mol
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094312
CAS-Nummer: 216976-30-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III