3-Fluor-5-methylbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC5918-1G
PC5918-25G
PC5918-5G
APOSPC5918-1GEA
55.1
EUR
APOSPC5918-1G
APOSPC5918-25G
APOSPC5918-5G
3-Fluor-5-methylbenzylbromid 98%
3-Fluor-5-methylbenzylbromid
Formel:
C₈H₈BrF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094316 CAS-Nummer: 212268-39-8 UN: 3265 ADR: 8,II |