2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5924-1G PC5924-5G
APOSPC5924-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5924-1G APOSPC5924-5G
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
2-Bromo-5-chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₂BrClFN
Molecular Weight: 210.44 g/mol
Siedepunkt: 77…78 °C/7mmHg
Schmelzpunkt: 28…30 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11044268
CAS-Nummer: 514797-97-8

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR