Perfluorcyclohexan 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC5930-100MG PC5930-1G PC5930-250MG
APOSPC5930-100MGEA 139 EUR
APOSPC5930-100MG APOSPC5930-1G APOSPC5930-250MG
Perfluorcyclohexan 90%
Perfluorcyclohexan
Formel: C₆F₁₂
Molecular Weight: 300,05 g/mol
Siedepunkt: 59…60 °C
Schmelzpunkt: 51 °C (Subl.)
Dichte: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00003821
CAS-Nummer: 355-68-0
EINECS: 206-591-3