2-Fluor-4-methylbenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluor-p-tolylaldehyd, 2-Fluor-p-tolualdehyd, 2-Fluor-4-tolualdehyd
PC5933-1G
PC5933-5G
PC5933-10G
APOSPC5933-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5933-1G
APOSPC5933-5G
APOSPC5933-10G
2-Fluor-4-methylbenzaldehyd 95%
2-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138,14 g/mol Siedepunkt: 91…92 °C/14mmHg Dichte: 0,95 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 84 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094325 CAS-Nummer: 146137-80-6 |