2-Amino-4-fluorphenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Fluor-2-hydroxyanilin
PC5940-1G PC5940-5G
APOSPC5940-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5940-1G APOSPC5940-5G
2-Amino-4-fluorphenol 98%
2-Amino-4-fluorphenol
Formel: C₆H₆FNO
Schmelzpunkt: 138…141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077451
CAS-Nummer: 399-97-3