2-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Fluor-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 2-Fluor-4-methylbenzolsulfochlorid, 2-Fluor-4-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
PC5941-25G PC5941-5G PC5941-100G
APOSPC5941-25GEA 231 EUR
APOSPC5941-25G APOSPC5941-5G APOSPC5941-100G
2-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
2-Fluor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Schmelzpunkt: 42…44 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094330
CAS-Nummer: 518070-29-6
UN: 3265
ADR: 8,III