Ethyl-4,4-difluoracetoacetat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutanoate, Ethyl 4,4-difluoro-3-oxobutyrate
PC5945-100G PC5945-25G PC5945-500G
APOSPC5945-100GEA 75.4 EUR
APOSPC5945-100G APOSPC5945-25G APOSPC5945-500G
Ethyl-4,4-difluoracetoacetat 96%
Ethyl-4,4-difluoracetoacetat
Formel: C₆H₈F₂O₃
Siedepunkt: 162 °C
Dichte: 1,2418 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039277
CAS-Nummer: 352-24-9
EINECS: 206-519-0
UN: 1993
ADR: 3,III