1,1-Difluoroacetylacetone 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5946-25G PC5946-5G
APOSPC5946-25GEA 553 EUR
APOSPC5946-25G APOSPC5946-5G
1,1-Difluoroacetylacetone 97%
1,1-Difluoroacetylacetone
Formel: C₅H₆F₂O₂
Siedepunkt: 132…133 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02254117
CAS-Nummer: 41739-23-5
UN: 1993
ADR: 3,II