1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3',5'-Bis(trifluoromethyl)phenylacetylene
PC5951-1G
PC5951-25G
PC5951-5G
APOSPC5951-1GEA
21.9
EUR
APOSPC5951-1G
APOSPC5951-25G
APOSPC5951-5G
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene 99%
1-Ethynyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₁₀H₄F₆ Molecular Weight: 238.13 g/mol Siedepunkt: 147…148 °C Dichte: 1.346 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01861850 CAS-Nummer: 88444-81-9 UN: 1993 ADR: 3 III |