1-Fluor-4-ethinylbenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: (4-Fluorphenyl)acetylen, 1-Ethinyl-4-fluorbenzol, (4-Fluorphenyl)ethin

PC5955-1G PC5955-25G PC5955-5G
APOSPC5955-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5955-1G APOSPC5955-25G APOSPC5955-5G
1-Fluor-4-ethinylbenzol 98%
1-Fluor-4-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Molecular Weight: 120,13 g/mol
Siedepunkt: 55…56 °C/40mmHg
Schmelzpunkt: 27…28 °C
Dichte: 1,048 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 29 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00168823
CAS-Nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR