1-Fluor-3-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Ethinyl-3-fluorbenzol, (3-Fluorphenyl)acetylen, (3-Fluorphenyl)ethin
PC5956-100G PC5956-25G PC5956-5G
APOSPC5956-100GEA 209 EUR
APOSPC5956-100G APOSPC5956-25G APOSPC5956-5G
1-Fluor-3-ethinylbenzol 98%
1-Fluor-3-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅F
Siedepunkt: 132 °C
Dichte: 1,039 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 32,2 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03093798
CAS-Nummer: 2561-17-3
UN: 1993
ADR: 3,III