Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Dimethyl (3,3-difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate, (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonic acid Dimethyl ester
PC5961-5G
APOSPC5961-5GEA 157 EUR
APOSPC5961-5G
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate 97%
Dimethyl (3,3-Difluoro-2-oxoheptyl)phosphonate
Formel: C₉H₁₇F₂O₄P
Molecular Weight: 258,20 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/0,4mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11707108
CAS-Nummer: 50889-46-8