2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-(Brommethyl)-2,5-bis(trifluormethyl)benzol
PC5969-1G PC5969-25G PC5969-5G
APOSPC5969-1GEA 21.9 EUR
APOSPC5969-1G APOSPC5969-25G APOSPC5969-5G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
2,5-Bis(trifluormethyl)benzylbromid
Formel: C₉H₅BrF₆
Molecular Weight: 307.03 g/mol
Siedepunkt: 176 °C
Dichte: 1.674 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00799485
CAS-Nummer: 302911-98-4
UN: 3265
ADR: 8 II