(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC5969M-100MG
PC5969M-1G
PC5969M-250MG
APOSPC5969M-100MGEA
104
EUR
APOSPC5969M-100MG
APOSPC5969M-1G
APOSPC5969M-250MG
(Perfluoro-n-decyl)ethane 97%
(Perfluoro-n-decyl)ethane
Formel:
C₁₂H₅F₂₁ Siedepunkt: 90 °C/20mmHg Dichte: 1,703 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00236699 CAS-Nummer: 154478-87-2 |