Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Di(trifluormethyl)hexafluorcyclobutan, 1,1,2,2,3,4-Hexafluoro-3,4-di(trifluoromethyl)cyclobutane, Perfluor-1,2-dimethylcyclobutan, 1,2-Dimethylperfluorcyclobutan
PC5979K-250G PC5979K-50G
APOSPC5979K-250GEA 611 EUR
APOSPC5979K-250G APOSPC5979K-50G
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan 97%
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutan
Mixture of 97% 1,2-isomer; balance 1,3-isomer
Formel: C₆F₁₂
Molecular Weight: 300,05 g/mol
Siedepunkt: 45 °C
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,62 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013737
CAS-Nummer: 2994-71-0
EINECS: 249-145-3