Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
PC5979M-100G PC5979M-250G PC5979M-25G
APOSPC5979M-100GEA 139 EUR
APOSPC5979M-100G APOSPC5979M-250G APOSPC5979M-25G
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan, technische Qualität
Decafluor-4,6-bis(trifluormethyl)cyclohexan
Formel: C₈F₁₆
Molecular Weight: 400,06 g/mol
Siedepunkt: 101…102 °C
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 1,828 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001469
CAS-Nummer: 335-27-3
EINECS: 206-386-9