Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoic Acid Methyl Ester
PC5979N-5G PC5979N-1G PC5979N-25G
APOSPC5979N-5GEA 121 EUR
APOSPC5979N-5G APOSPC5979N-1G APOSPC5979N-25G
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers) 97%
Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)-3,6-dioxaundecafluorononanoate (mixture of isomers)
Formel: C₁₀H₃F₁₇O₄
Molecular Weight: 510.10 g/mol
Siedepunkt: 155…156 °C
Dichte: 1.66 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00054723
CAS-Nummer: 26131-32-8