2-Chlor-4-fluorpyridin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC5988-25G PC5988-100G PC5988-5G
APOSPC5988-25GEA 56.7 EUR
APOSPC5988-25G APOSPC5988-100G APOSPC5988-5G
2-Chlor-4-fluorpyridin 98%
2-Chloro-4-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
Siedepunkt: 140 °C
Dichte: 1,456 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 54 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04039345
CAS-Nummer: 34941-91-8
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR