2,4,5-Trifluoropyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC5990-1G PC5990-5G
APOSPC5990-1GEA 72.5 EUR
APOSPC5990-1G APOSPC5990-5G
2,4,5-Trifluoropyrimidine
2,4,5-Trifluoropyrimidine
Formel: C₄HF₃N₂
Molecular Weight: 134.06 g/mol
Siedepunkt: 88…91 °C/23mmHg
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11845791
CAS-Nummer: 17573-79-4
UN: 2810
ADR: 6.1 III