1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,12H,12H-Perfluor-1,12-dodecandiol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
PC5993-25G PC5993-5G PC5993-1G
APOSPC5993-25GEA 319 EUR
APOSPC5993-25G APOSPC5993-5G APOSPC5993-1G
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol 96%
1H,1H,12H,12H-Eicosafluor-1,12-dodecandiol
Formel: C₁₂H₆F₂₀O₂
Molecular Weight: 562,15 g/mol
Siedepunkt: 170 °C/5mmHg
Schmelzpunkt: 156…160 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00236625
CAS-Nummer: 183162-43-8