1-Iodperfluordodecan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Perfluorododecyl iodide, Perfluordodecyliodid
PC6003D-25G
APOSPC6003D-25GEA 319 EUR
APOSPC6003D-25G
1-Iodperfluordodecan 97%
1-Iodperfluordodecan
Formel: C₁₂F₂₅I
Molecular Weight: 745,99 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C/18mmHg
Schmelzpunkt: 95…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001066
CAS-Nummer: 307-60-8
EINECS: 206-205-3