1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H,2H,2H-Perfluorododecyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Henicosafluoro-12-iodododecane, 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-iodododecane
PC6003M-25G PC6003M-5G
APOSPC6003M-25GEA 364 EUR
APOSPC6003M-25G APOSPC6003M-5G
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan 97%
1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-Heneicosafluor-12-ioddodecan
Formel: C₁₂H₄F₂₁I
Molecular Weight: 674,03 g/mol
Siedepunkt: 108 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00039412
CAS-Nummer: 2043-54-1
EINECS: 218-054-0