3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6007-25G PC6007-5G PC6007-1G
APOSPC6007-25GEA 836 EUR
APOSPC6007-25G APOSPC6007-5G APOSPC6007-1G
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen 98%
3-(1,1,2,2-Tetrafluorethoxy)propen
Formel: C₅H₆F₄O
Siedepunkt: 76…78 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00043822
CAS-Nummer: 1428-33-7
UN: 3271
ADR: 3,II