2,3,5-Trifluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6009-1G PC6009-25G PC6009-5G
APOSPC6009-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6009-1G APOSPC6009-25G APOSPC6009-5G
2,3,5-Trifluorbenzonitril 98%
2,3,5-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
Molecular Weight: 157.09 g/mol
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00083539
CAS-Nummer: 241154-09-6
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable