Perfluorheptan (Isomerengemisch) 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Hexadecafluorheptan
PC6010-100G
PC6010-25G
PC6010-5G
APOSPC6010-100GEA
130
EUR
APOSPC6010-100G
APOSPC6010-25G
APOSPC6010-5G
Perfluorheptan (Isomerengemisch) 97%
Perfluorheptan (Isomerengemisch)
Formel:
C₇F₁₆ Molecular Weight: 388.05 g/mol Siedepunkt: 80…84 °C Dichte: 1.745 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040339 CAS-Nummer: 335-57-9 EINECS: 206-392-1 |