3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6011-25G PC6011-5G PC6011-1G
APOSPC6011-25GEA 0 EUR
APOSPC6011-25G APOSPC6011-5G APOSPC6011-1G
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
3-Chlor-5-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04115846
CAS-Nummer: 53985-49-2