3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6019-1G PC6019-500MG
APOSPC6019-1GEA 386 EUR
APOSPC6019-1G APOSPC6019-500MG
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-6-chloro-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₃BrClF₃N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12025923
CAS-Nummer: 1160474-82-7