5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6021-1G
PC6021-250MG
PC6021-5G
APOSPC6021-1GEA
29
EUR
APOSPC6021-1G
APOSPC6021-250MG
APOSPC6021-5G
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine 98%
5-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel:
C₅HBrClF₃N₂ Molecular Weight: 261.43 g/mol Siedepunkt: 44…45 °C/5mmHg Schmelzpunkt: –2…0 °C Dichte: 1.92 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09909762 CAS-Nummer: 425392-76-3 |