Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Ethyl 4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
PC6023-1G
APOSPC6023-1GEA
65.4
EUR
APOSPC6023-1G
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Ethyl-4-chloro-2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylate
Formel:
C₈H₆ClF₃N₂O₂ Molecular Weight: 254,5937 g/mol Siedepunkt: 95 °C/0,3mmHg Schmelzpunkt: 36…42 °C Flammpunkt: >110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00173897 CAS-Nummer: 720-01-4 |