3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC6033-5G
PC6033-1G
PC6033-25G
APOSPC6033-5GEA
230
EUR
APOSPC6033-5G
APOSPC6033-1G
APOSPC6033-25G
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid 98%
3,5-Difluor-4-methoxybenzylbromid
Formel:
C₈H₇BrF₂O Molecular Weight: 237,04 g/mol Schmelzpunkt: 39…42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115916 CAS-Nummer: 706786-42-7 UN: 3261 ADR: 8,II |