1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H,1H-Perfluor-1-heptanol, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Tridecafluor-1-heptanol
PC6036-100G PC6036-25G PC6036-5G
APOSPC6036-100GEA 493 EUR
APOSPC6036-100G APOSPC6036-25G APOSPC6036-5G
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol 97%
1H,1H-Tridecafluor-1-heptanol
Formel: C₇H₃F₁₃O
Molecular Weight: 350.08 g/mol
Siedepunkt: 147 °C
Schmelzpunkt: 147 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00042433
CAS-Nummer: 375-82-6
EINECS: 206-796-8