Perfluor-1-hepten 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6040-1G PC6040-5G
APOSPC6040-1GEA 95.7 EUR
APOSPC6040-1G APOSPC6040-5G
Perfluor-1-hepten 95%
Perfluor-1-hepten
Contains up to 5% perfluorohept-2-ene
Formel: C₇F₁₄
Molecular Weight: 350,05 g/mol
Siedepunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00013577
CAS-Nummer: 355-63-5