N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Acetyl-4-iodo-6-methyl-N-(trifluoroacetyl)aniline
PC6056-1G
PC6056-500MG
PC6056-5G
APOSPC6056-1GEA
219
EUR
APOSPC6056-1G
APOSPC6056-500MG
APOSPC6056-5G
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
N-(2-Acetyl-4-iodo-6-methylphenyl)-2,2,2-trifluoroacetamide
Formel:
C₁₁H₉F₃INO₂ Molecular Weight: 371.1 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12827838 CAS-Nummer: 935292-71-0 |