3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC6063-1G PC6063-500MG
APOSPC6063-1GEA 539 EUR
APOSPC6063-1G APOSPC6063-500MG
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
3-Formyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indole-5-carbonitrile
Formel: C₁₁H₅F₃N₂O
Molecular Weight: 238.17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12827826
CAS-Nummer: 1186404-95-4