5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC6074-1G PC6074-5G
APOSPC6074-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6074-1G APOSPC6074-5G
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid 98%
5-Bromo-3-fluoro-2-pyridine carboxylic acid
Formel: C₆H₃BrFNO₂
Schmelzpunkt: 175…180 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07437865
CAS-Nummer: 669066-91-5