5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC6075-25G PC6075-5G PC6075-1G
APOSPC6075-25GEA 132 EUR
APOSPC6075-25G APOSPC6075-5G APOSPC6075-1G
5-Bromo-2,3-difluoropyridine 98%
5-Bromo-2,3-difluoropyridine
Formel: C₅H₂BrF₂N
Molecular Weight: 193,98 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659525
CAS-Nummer: 89402-44-8
UN: 3265
ADR: 8,III