2,5-Dibrom-3-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC6077-5G
PC6077-10G
PC6077-1G
APOSPC6077-5GEA
87
EUR
APOSPC6077-5G
APOSPC6077-10G
APOSPC6077-1G
2,5-Dibrom-3-fluorpyridin 98%
2,5-Dibromo-3-fluoropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂FN Molecular Weight: 254,88 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659497 CAS-Nummer: 156772-60-0 |