5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

PC6083-1G PC6083-25G PC6083-5G
APOSPC6083-1GEA 69.6 EUR
APOSPC6083-1G APOSPC6083-25G APOSPC6083-5G
5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin 98%
5-Brom-2-nitro-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel: C₇H₄BrF₃N₂O₃
Schmelzpunkt: 91…96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12756436
CAS-Nummer: 755030-18-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR